Learn More
Acide 2,6-diméthoxybenzoïque, TRC
Code produit 30378793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30378793 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30378793 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD469640100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethoxybenzoic Acid
CAS 1466-76-8
Formule moléculaire C9H10O4
Quantité 100 g
Synonyme NSC 28591
Formule InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-12-6-4-3-5-7(13-2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(OC)c1C(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Poids de la formule 182.0579