Learn More
2,6-diméthoxybenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10626012 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10626012 10 g Flacon en verre -
10539263 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10626012 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 181720100
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 16932-49-3
Formule moléculaire C9H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 163.18
Numéro MDL MFCD00001788
Clé InChI XHAHKSSLDJIEDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-benzonitrile, 2,6-dimethoxybenzenecarbonitrile, pubchem4772, 2.6-dimethoxybenzonitrile, benzonitrile,2,6-dimethoxy, 2-10-00-00260 beilstein handbook reference, 2,6-dimethoxybenzonitrile
CID PubChem 85648
Nom IUPAC 2,6-diméthoxybenzonitrile
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)OC)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dimethoxybenzonitrile
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 119°C to 123°C
Couleur Beige
Point d’ébullition 310°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3CN
Quantité 10 g
Beilstein 10, 388
Poids de la formule 163.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dimethoxybenzonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO– À des fins de recherche uniquement