Learn More
2,6-diméthoxyphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10570401 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10570401 25 g Flacon en verre 25g
10448640 100 g Flacon en verre 100g
10033613 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10570401 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 115590250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 91-10-1 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-10-1
Formule moléculaire C8H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.17
Numéro MDL MFCD00064434
Clé InChI KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme syringol, pyrogallol 1,3-dimethyl ether, 1,3-dimethyl pyrogallate, phenol, 2,6-dimethoxy, 2-hydroxy-1,3-dimethoxybenzene, 1,3-di-o-methylpyrogallol, 1,3-dimethoxy-2-hydroxybenzene, 2,6-dimethoxy-phenol, pyrogallol dimethylether, 2,6-dwumetoksyfenol
CID PubChem 7041
ChEBI CHEBI:955
Nom IUPAC 2,6-diméthoxyphénol
SMILES COC1=CC=CC(OC)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dimethoxyphenol
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 50°C to 56°C
Couleur Marron à gris ou blanc
Point d’ébullition 261°C
Point d’éclair 140°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3OH
Quantité 25 g
Beilstein 06,1081
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2% (13°C). Other solubilities: soluble in ethyl ether,ethanol
Poids de la formule 154.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dimethoxyphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.