Learn More
2,6-diméthoxyphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11411307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11411307 25 g 25g
11421307 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11411307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24253.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 91-10-1 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
It is used in smoke flavors, whisky, rum, tea, spice, savory, seafood, meat, liquorices, coffee, and nut flavors. It is reported to be the single most important flavor chemical in smoke flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans les arômes de fumée, whisky, rhum, thé, d’épices, de sarriette, fruits de mer, viande, réglisse, café et noix. Il s’agit du produit chimique d’arôme le plus important dans les arômes de fumée.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-10-1
Formule moléculaire C8H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.17
Numéro MDL MFCD00064434
Clé InChI KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme syringol, pyrogallol 1,3-dimethyl ether, 1,3-dimethyl pyrogallate, phenol, 2,6-dimethoxy, 2-hydroxy-1,3-dimethoxybenzene, 1,3-di-o-methylpyrogallol, 1,3-dimethoxy-2-hydroxybenzene, 2,6-dimethoxy-phenol, pyrogallol dimethylether, 2,6-dwumetoksyfenol
CID PubChem 7041
ChEBI CHEBI:955
Nom IUPAC 2,6-diméthoxyphénol
SMILES COC1=CC=CC(OC)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethoxyphenol
Point de fusion 50°C to 57°C
Point d’ébullition 261°C
Point d’éclair 140°C (284°F)
Quantité 25 g
Beilstein 1526871
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 154.16
Pourcentage de pureté 99%