Learn More
2,6-diméthoxyphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421307 100 g -
11411307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11421307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24253.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 91-10-1 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
It is used in smoke flavors, whisky, rum, tea, spice, savory, seafood, meat, liquorices, coffee, and nut flavors. It is reported to be the single most important flavor chemical in smoke flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans les arômes de fumée, whisky, rhum, thé, d’épices, de sarriette, fruits de mer, viande, réglisse, café et noix. Il s’agit du produit chimique d’arôme le plus important dans les arômes de fumée.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-10-1
Formule moléculaire C8H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.17
Numéro MDL MFCD00064434
Clé InChI KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme syringol, pyrogallol 1,3-dimethyl ether, 1,3-dimethyl pyrogallate, phenol, 2,6-dimethoxy, 2-hydroxy-1,3-dimethoxybenzene, 1,3-di-o-methylpyrogallol, 1,3-dimethoxy-2-hydroxybenzene, 2,6-dimethoxy-phenol, pyrogallol dimethylether, 2,6-dwumetoksyfenol
CID PubChem 7041
ChEBI CHEBI:955
Nom IUPAC 2,6-diméthoxyphénol
SMILES COC1=CC=CC(OC)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethoxyphenol
Point de fusion 50°C to 57°C
Point d’ébullition 261°C
Point d’éclair 140°C (284°F)
Quantité 100 g
Beilstein 1526871
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 154.16
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dimethoxyphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dimethoxyphenol