Learn More
Acide 2,6-diméthoxypyridine-3-carboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10744872 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10744872 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10744872 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436650100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dimethoxypyridine-3-carboxylic acid
CAS 16727-43-8
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 141.5°C to 142.8°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H9NO4
Quantité 10 g
Synonyme 2,6-dimethoxynicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-nicotinic acid, pubchem11091, acmc-1bphc, 3-pyridinecarboxylicacid, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxypyridine-3-carboxylic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridinecarboxylic acid
Clé InChI SDJQZCSCHUIITF-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=NC(=C(C=C1)C(=O)O)OC
Nom IUPAC Acide 2,6-diméthoxypyridine-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 183.17
CID PubChem 853178
Poids de la formule 183.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dimethoxypyridine-3-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.