Learn More
2,6-diméthyl-1,4-dioxane (> 85%), TRC
Code produit 30387560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30387560 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30387560 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4798855MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethyl-1,4-dioxane
CAS 10138-17-7
Formule moléculaire C6 H12 O2
Quantité 5 mg
Synonyme 2,6-Dimethyl-1,4-Dioxane
Formule InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
SMILES CC1COCC(C)O1
Nom IUPAC 2,6-diméthyl-1,4-dioxane
Poids moléculaire (g/mol) 116.158
Poids de la formule 116.084