Learn More
2,6-diméthyl-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phénol, 97 %, ACROS Organics™
Code produit 10742833 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10742833 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10742833 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 367530010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 269410-25-5
Formule moléculaire C14H21BO3
Poids moléculaire (g/mol) 248.13
Numéro MDL MFCD02093724
Clé InChI TYCKOBOJYNRIBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxy-3,5-dimethylphenylboronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzeneboronic acid, pinacol ester, 4-hydroxy-3,5-dimethylphenylboronic acid, pinacol ester, 2,6-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 2,6-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenol, 2,6-dimethyl-4-4,4-5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 2-4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, phenol, 2,6-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
CID PubChem 2734649
Nom IUPAC 2,6-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1O)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 104.0°C to 109.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 248.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Signalord
  • Attention
Riskkategorier
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faroangivelser
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Skyddsangivelse
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.