Learn More
2,6-diméthyl-4-heptanone, >90 % (somme de 2,6-diméthyl-4-heptanone et de 4,6-diméthyl-2-heptanone), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342857 2500 mL 2.50L
11322857 100 mL 100mL
11332857 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11342857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16015.0F
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 108-83-8 | C9H18O | 142.242 g/mol
2,6-Dimethyl-4-heptanone is used as a coating solvent. It is an active component of mint oil. It acts as a dispersant for organosol type resins. It is involved in the antigerminative treatment of bulbs and tubers. Further, it is used as a solvent for nitrocellulose. In addition to this, it acts as an intermediate in the preparation of inhibitors, active pharmaceutical ingredients and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,6-diméthyl-4-heptanone est utilisé comme solvant de revêtement. Il s’agit d’un composant actif de l’huile de menthe. Il agit comme un dispersant pour les résines de type organosol. Il est impliqué dans le traitement antigerminatif des bulbes et des tubercules. De plus, il est utilisé comme solvant pour la nitrocellulose. En outre, il agit comme intermédiaire dans la préparation d’inhibiteurs, d’ingrédients pharmaceutiques actifs et de colorants.
Solubilité
Miscible avec l’éthanol, l’éther, le tétrachlorure de carbone, le chloroforme, le benzène et la plupart des liquides organiques.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts, les acides forts et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-83-8
Formule moléculaire C9H18O
Poids moléculaire (g/mol) 142.242
Numéro MDL MFCD00008940
Clé InChI PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethyl-4-heptanone, diisobutyl ketone, isovalerone, isobutyl ketone, valerone, diisobutylketone, diisobutilchetone, s-diisopropylacetone, di-isobutylcetone, dibk
CID PubChem 7958
Nom IUPAC 2,6-diméthylheptan-4-one
SMILES CC(C)CC(=O)CC(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethyl-4-heptanone
Note relative au nom (sum of 2,6-Dimethyl-4-heptanone & 4,6-Dimethyl-2-heptanone)
Point de fusion -42°C
Densité 0.809
Point d’ébullition 163°C to 173°C
Point d’éclair 47°C (117°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.414
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1224
Beilstein 1743163
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ether,carbon tetrachloride,chloroform,benzene and most organic liquids.
Poids de la formule 142.24
Pourcentage de pureté >90%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Dimethyl-4-heptanone, (sum of 2,6-Dimethyl-4-heptanone & 4,6-Dimethyl-2-heptanone)
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisobutyl ketone