Learn More
2,6-diméthyl-4-heptanone, technique, reste principalement 4,6-diméthyl-2-heptanone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10081610 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
20L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10081610 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10645582 1 L Flacon en verre 1L
10736361 20 L Baril métallique 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10081610 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149440025
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 108-83-8 | C9H18O | 142.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-83-8 , 19549-80-5
Formule moléculaire C9H18O
Poids moléculaire (g/mol) 142.24
Numéro MDL MFCD00008940
Clé InChI PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethyl-4-heptanone, diisobutyl ketone, isovalerone, isobutyl ketone, valerone, diisobutylketone, diisobutilchetone, s-diisopropylacetone, di-isobutylcetone, dibk
CID PubChem 7958
Nom IUPAC 2,6-diméthylheptan-4-one
SMILES CC(C)CC(=O)CC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dimethyl-4-heptanone
Note relative au nom tech., 80%
% min. CAS 75.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -46°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8090g/mL
Point d’ébullition 169°C
Point d’éclair 49°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 80%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.4120 to 1.415
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, 710
Gravité spécifique 0.809
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble (0.05g/100 mL). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viscosité 1.05 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 142.24
Pourcentage de pureté ≥75% (typically) exact percentage on the certificate of analysis, 96% min. (main compound plus isomer)
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dimethyl-4-heptanone, remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.