Learn More
2,6-diméthyl-4-hydroxypyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dimethyl-4-hydroxypyridine |
| CAS | 13603-44-6 |
| Formule moléculaire | C7H9NO |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2,6-Dimethyl-4-pyridinol, 4-Hydroxy-2,6-dimethylpyridine, 4-Hydroxy-2,6-lutidine, NSC 111932 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9NO/c1-5-3-7(9)4-6(2)8-5/h3-4H,1-2H3,(H,8,9) |
| SMILES | Cc1cc(O)cc(C)n1 |
| Nom IUPAC | 2,6-diméthylpyridine-4-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 123.15 |
| Poids de la formule | 123.0684 |