Learn More
2,6-Diméthyl-4-nitroanisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11386619 1 g 1g
11396619 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11386619 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26204.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14804-39-8 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14804-39-8
Formule moléculaire C9H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Numéro MDL MFCD00024537
Clé InChI HSDNHFOJTRMGER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethyl-4-nitroanisole, m-xylene, 2-methoxy-5-nitro, benzene,2-methoxy-1,3-dimethyl-5-nitro, acmc-20ao84, m-xylene, 2-methoxy-5-nitro-,, 4-methoxy-3,5-dimethylnitrobenzene, 2,6-dimethyl-1-methoxy-4-nitrobenzene, 2-methoxy-1,3-di-methyl-5-nitrobenzene, benzene, 2-methoxy-1,3-dimethyl-5-nitro
CID PubChem 139835
Nom IUPAC 2-méthoxy-1,3-diméthyl-5-nitrobenzène
SMILES COC1=C(C)C=C(C=C1C)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethyl-4-nitroanisole
Point de fusion 85°C to 92°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 181.19
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dimethyl-4-nitroanisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dimethyl-4-nitroanisole