Learn More
2,6-Diméthyl-4-nitroanisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396619 5 g 5g
11386619 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396619 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26204.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 14804-39-8 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14804-39-8
Formule moléculaire C9H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Numéro MDL MFCD00024537
Clé InChI HSDNHFOJTRMGER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethyl-4-nitroanisole, m-xylene, 2-methoxy-5-nitro, benzene,2-methoxy-1,3-dimethyl-5-nitro, acmc-20ao84, m-xylene, 2-methoxy-5-nitro-,, 4-methoxy-3,5-dimethylnitrobenzene, 2,6-dimethyl-1-methoxy-4-nitrobenzene, 2-methoxy-1,3-di-methyl-5-nitrobenzene, benzene, 2-methoxy-1,3-dimethyl-5-nitro
CID PubChem 139835
Nom IUPAC 2-méthoxy-1,3-diméthyl-5-nitrobenzène
SMILES COC1=C(C)C=C(C=C1C)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethyl-4-nitroanisole
Point de fusion 85°C to 92°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 181.19
Pourcentage de pureté 99%