Learn More
2,6-Diméthyl-4-nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442847 25 g 25g
11432847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11442847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15472.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2423-71-4 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
It was used as internal standard in determination of 4-nitrophenol and 3-methyl-4-nitrophenol in human urine by liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry. ,6-Dimethyl-4-nitrophenol was used to study the disposition requirement for binding of p-nitrophenol and sodium p-nitrophenolate like substrates with cyclohexaamylaose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il a été utilisé comme étalon interne pour la détermination du 4-nitrophénol et du 3-méthyl-4-nitrophénol dans l’urine humaine par chromatographie liquide combinée à la spectrométrie de masse en tandem. Le ,6-diméthyl-4-nitrophénol a été utilisé pour étudier les exigences de disposition pour la liaison du p-nitrophénol et du p-nitrophénolate de sodium comme substrats avec la cyclohexaamylaose.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2423-71-4
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.164
Numéro MDL MFCD00007339
Clé InChI FNORUNUDZNWQFF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 17030
Nom IUPAC 2,6-diméthyl-4-nitrophénol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
Point de fusion ∼168°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 1873275
Synonyme 4-nitro-2,6-xylenol, 2,6-xylenol, 4-nitro, 4-nitro-2,6-dimethylphenol, phenol, 2,6-dimethyl-4-nitro, phenol,2,6-dimethyl-4-nitro, acmc-1cljn, 2, 4-nitro, intermediates-zcf02651, 2,6-dimethyl4-nitrophenol, phenol,6-dimethyl-4-nitro
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 167.17
Pourcentage de pureté 98%