Learn More
2,6-Diméthyl-4-nitrophénol, TRC
Code produit 30386526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30386526 500 mg
30370187 50 mg
30384714 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30386526 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD460155500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2423-71-4
Formule moléculaire C8 H9 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 167.162
Synonyme Phenol, 2,6-dimethyl-4-nitro-, 2,6-Xylenol, 4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol, 4-Nitro-2,6-dimethylphenol, 4-Nitro-2,6-xylenol, NSC 2990
Nom IUPAC 2,6-diméthyl-4-nitro-phénol
SMILES Cc1cc(cc(C)c1O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-5-3-7(9(11)12)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3
Poids de la formule 167.0582