Learn More
2,6-Diméthyl-4-pyrone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405163
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11405163 50 g 50g
11495153 10 g 10g
11415163 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11405163 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12799.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1004-36-0 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
2,6-Dimethyl-4-pyrone is used as a chemical and organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,6-diméthyl-4-pyrone est utilisé comme intermédiaire chimique et organique. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable sous des températures et des pressions normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1004-36-0
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.139
Numéro MDL MFCD00006579
Clé InChI VSYFZULSKMFUJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethyl-4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-4-pyrone, 2,6-dimethyl-gamma-pyrone, 2,6-dimethyl-4-pyranone, 4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl, gamma-2,6-dimethylpyrone, unii-v2d262mf0l, 2,6-dimethyl-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-.gamma.-pyrone, ccris 3601
CID PubChem 13862
Nom IUPAC 2,6-diméthylpyrane-4-one
SMILES CC1=CC(=O)C=C(O1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethyl-4-pyrone
Point de fusion 132°C to 136°C
Point d’ébullition 248°C to 250°C
Quantité 50 g
Beilstein 107418
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 99%