Learn More
2,6-diméthyle-γ-pyrone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10725951 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10725951 25 g Flacon en verre 25g
10102290 100 g Flacon en verre 100g
10686544 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10725951 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 116740250
 Article restreint
Expédition estimée: 15-04-2027
Ajouter au panier
CAS: 1004-36-0 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1004-36-0
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00006579
Clé InChI VSYFZULSKMFUJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethyl-4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-4-pyrone, 2,6-dimethyl-gamma-pyrone, 2,6-dimethyl-4-pyranone, 4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl, gamma-2,6-dimethylpyrone, unii-v2d262mf0l, 2,6-dimethyl-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-.gamma.-pyrone, ccris 3601
CID PubChem 13862
Nom IUPAC 2,6-diméthylpyrane-4-one
SMILES CC1=CC(=O)C=C(O1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethyl-γ-pyrone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 133°C to 137°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 248°C to 250°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 17, 291
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dimethyl-y-pyrone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.