Learn More
2’,6’-diméthylacétanilide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421717 25 g 25g
11431717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11421717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25687.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2198-53-0 | C10H13NO | 163.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2198-53-0
Formule moléculaire C10H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 163.22
Numéro MDL MFCD00008675
Clé InChI NRPTXWYBRKRZES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2,6-dimethylphenyl acetamide, 2',6'-dimethylacetanilide, 2,6-dimethylacetanilide, 2',6'-acetoxylidide, acetamide, n-2,6-dimethylphenyl, n-acetyl-2,6-xylidine, n-acetyl-2,6-dimethylaniline, acetanilide, 2',6'-dimethyl, unii-68gzi4j9fm, 68gzi4j9fm
CID PubChem 16616
Nom IUPAC N-(2,6-diméthylphényl)acétamide
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)NC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',6'-Dimethylacetanilide
Point de fusion 179°C to 183°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 163.22
Pourcentage de pureté 97%