Learn More
2,6-diméthylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474050 500 g 500g
11464050 100 g 100g
11481858 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474050 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14512.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.93€
    60.65€ / 500g
    Économisez 12.28€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 87-62-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
2,6-Dimethylaniline is used in pharmaceuticals, as dye intermediates and in organic synthesis. It is also used in the production of antioxidants, agricultural, pharmaceutical, rubber chemicals and other target organic molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,6-diméthylaniline est utilisée dans les produits pharmaceutiques, comme intermédiaires de colorants et dans la synthèse organique. Elle est également utilisée dans la production dʼantioxydants, de produits agricoles, pharmaceutiques, de produits chimiques en caoutchouc et dʼautres molécules organiques cibles.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau. Miscible à l’éthanol et à l’éther diéthylique.
Remarques
Il est sensible à lʼair et à la lumière. Non compatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants, les chloroformates et les halogènes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-62-7
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Numéro MDL MFCD00007747
Clé InChI UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-xylidine, 2-amino-m-xylene, o-xylidine, 2,6-dimethylbenzenamine, 2-amino-1,3-dimethylbenzene, 2,6-dimethylphenylamine, benzenamine, 2,6-dimethyl, 2,6-xylylamine, 2-amino-1,3-xylene, 1-amino-2,6-dimethylbenzene
CID PubChem 6896
ChEBI CHEBI:28738
Nom IUPAC 2,6-dimethylaniline
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylaniline
Point de fusion 11°C
Densité 0.981
Quantité 500 g
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.56
Numéro UN UN1711
Beilstein 636332
Merck Index 14,10084
Point d’ébullition 216°C
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water. Miscible with ethanol and diethyl ether.
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dimethylaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dimethylaniline