Learn More
2,6-Diméthylaniline-d11, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dimethylaniline-d11 |
| CAS | 1092805-08-7 |
| Formule moléculaire | C8 D11 N |
| Quantité | 2 mg |
| Synonyme | Benzen-3,4,5-d3-amine-d2, 2,6-di(methyl-d3)- (ACI), 2,6-Di(methyl-d3)benzen-3,4,5-d3-amine-d2 (ACI), 2,6-Dimethylaniline-d11, 2,6-Dimethylaniline-D11 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D/hD2 |
| SMILES | [2H]N([2H])c1c(c([2H])c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | N,N,3,4,5-pentadeutéro-2,6-bis(trideutérométhyl)aniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 132.2474 |
| Poids de la formule | 132.1582 |