Learn More
2,6-Diméthylaniline-d6, TRC
Code produit 30377128
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30377128 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30377128 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD46219710MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylaniline-d6 (o-Xylidine-d6)
CAS 919785-81-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C8 2H6 H5 N
Quantité 10 mg
Synonyme 2,6-Di(methyl-d3)benzenamine (ACI), 2,6-Bis(trideuteriomethyl)aniline,2,6-Dimethylaniline D6 (dimethyl D6)
Formule InChI InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1N)C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC 2,6-bis(trideutérométhyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 127.22
Poids de la formule 127.1268
Pourcentage de pureté >95