Learn More
2,6-Diméthylaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dimethylaniline |
| Quantité | 100 g |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 121.0891 |
| Pourcentage de pureté | >95% |