Learn More
2,6-Diméthylaniline, TRC
Code produit 17983315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17983315 1 g 1g
17904205 10 g 10g
17944305 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17983315 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4621951G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-62-7
Formule moléculaire C8 H11 N
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Synonyme 2,6-Xylidine (8CI), 2,6-Dimethylbenzenamine, 1-Amino-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylaminobenzene, 2,6-Dimethylaniline, 2,6-Dimethylphenylamine, 2,6-Xylylamine, 2-Amino-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-1,3-xylene, 2-Amino-m-xylene, NSC 7098, o-Xylidine
Nom IUPAC 2,6-diméthylaniline
SMILES Cc1cccc(C)c1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylaniline
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Poids de la formule 121.0891
Pourcentage de pureté >95%