Learn More
2,6-diméthylanisole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11464267 25 g 25g
11474267 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20365.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1004-66-6 | C9H12O | 136.19 g/mol
2,6-Dimethylanisole is used as a pharmaceutical intermediate. Methoxymetacyclophanes is prepared from 2,6-dimethylanisole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,6-diméthylanisole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Des méthoxymétacyclophanes sont préparés à partir de 2,6-diméthylanisole.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1004-66-6
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.19
Numéro MDL MFCD00008380
Clé InChI GFNZJAUVJCGWLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethylanisole, 2-methoxy-m-xylene, benzene, 2-methoxy-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-2-methoxybenzene, pubchem4115, 2,6-dimethyl anisole, acmc-1buuc, ksc493q8r, 2,6-dimethylphenyl methyl ether
CID PubChem 66088
Nom IUPAC 2-méthoxy-1,3-diméthylbenzène
SMILES COC1=C(C)C=CC=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylanisole
Densité 0.962
Quantité 25 g
Indice de réfraction 1.503
Beilstein 1858509
Point d’ébullition 181°C to 182°C
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 136.19
Pourcentage de pureté ≥98%