Learn More
Acide 2,6-diméthylbenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480468
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11480468 1 g 1g
11490468 5 g 5g
11400478 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480468 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24613.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 100379-00-8 | C8H11BO2 | 149.98 g/mol
It is used as a reagent for palladium catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reactions, Pd-catalyzed homocouplings, Rhodium(I)-catalyzed 1,4-addition reactions. It is used in the preparation of protein kinase inhibitors, G Protein-Coupled Receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif pour les réactions de couplage de Suzuki-Miyaura catalysées par le palladium, les réactions d’homocouplage catalysées par le Pd, les réactions d’addition de 1,4 catalysées par le rhodium(I). Il est utilisé dans la préparation d’inhibiteurs de protéine kinase, un récepteur couplé aux protéines G.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100379-00-8
Formule moléculaire C8H11BO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.98
Numéro MDL MFCD01009693
Clé InChI ZXDTWWZIHJEZOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethylphenyl boronic acid, 2,6-dimethylbenzeneboronic acid, 2,6-dimethylphenyl boranediol, 2,6-dimethylboronic acid, m-xylene-2-boronic acid, 2,6-dimethyl-phenylboronic acid, boronic acid, 2,6-dimethylphenyl, 2-borono-m-xylene, pubchem16357, acmc-1c3za
CID PubChem 583322
Nom IUPAC Acide (2,6-diméthylphényl)boronique
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylbenzeneboronic acid
Point de fusion 120°C to 126°C (decomposition)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 149.99
Pourcentage de pureté 97%