Learn More
Chlorure de 2,6-diméthylbenzyle, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 15515976 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15515976 5 g 5g
15525976 25 g 25g
15535976 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15515976 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 457470050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 5402-60-8
Formule moléculaire C9H11Cl
Poids moléculaire (g/mol) 154.64
Clé InChI HPVRFWQMBYLJRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethylbenzyl chloride, 2-chloromethyl-1,3-dimethylbenzene, 2,6-dimethylbenzylchloride, 2,6-dimethyl benzylchloride, 1-chloromethyl-2,6-dimethylbenzene, 2-chloromethyl-1,3-dimethyl-benzene, 2-chloromethyl-m-xylene, benzene, 2-chloromethyl-1,3-dimethyl, 2, 6-dimethylbenzyl chloride
CID PubChem 221154
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)-1,3-diméthylbenzène
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)CCl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylbenzyl chloride
Point de fusion 33.0°C
Point d’ébullition 100°C (2.0 kPa)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 154.64
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Dimethylbenzyl chloride, 98%
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.