Learn More
2,6-Diméthylmorpholine, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dimethylmorpholine |
| Note relative au nom | cis + trans |
| Point de fusion | -85°C |
| Densité | 0.935 |
| Point d’ébullition | 147°C |
| Point d’éclair | 48°C (120°F) |
| Indice de réfraction | 1.446 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN1992 |
| Beilstein | 103036 |
| Afficher plus |