Learn More
2,6-Diméthylmorpholine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dimethylmorpholine |
| CAS | 141-91-3 |
| Formule moléculaire | C6 H13 N O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Morpholine, 2,6-dimethyl-, 2,6-Dimethylmorpholine, NSC 60704 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13NO/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1CNCC(C)O1 |
| Nom IUPAC | 2,6-diméthylmorpholine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 115.174 |
| Poids de la formule | 115.0997 |