Learn More
2,6-diméthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,6-dimethylphenol is used in the synthesis of anti-oxidant compounds due to the phenol moiety in the structure. In addition, this compound is used as a reactant in the synthesis of polyphenylene ether polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2,6-diméthylphénol est utilisé dans la synthèse de composés antioxydants en raison de la fraction phénol dans la structure. De plus, ce composé est utilisé comme réactif dans la synthèse des polymères de polyphénylèneéthers.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le chloroforme.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des bases fortes et des agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dimethylphenol |
| Point de fusion | 44°C to 48°C |
| Densité | 1.15 |
| Point d’ébullition | 203°C |
| Point d’éclair | 78°C (172°F) |
| Quantité | 2500 g |
| Numéro UN | UN2261 |
| Beilstein | 1446677 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Merck Index | 14,10082 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 2,6-Dimethylphenol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dimethylphenol