Learn More
2,6-diméthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10447300 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10447300 5 g Flacon en verre 5g
10447490 250 g Flacon en verre 250g
10050730 1 kg Flacon en verre 1kg
10052823 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10540404 5 kg Bouteille en verre 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10447300 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 116570050
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 576-26-1 | C8H10O | 122.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 576-26-1
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00002240
Clé InChI NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-xylenol, phenol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl phenol, 2-hydroxy-m-xylene, 1-hydroxy-2,6-dimethylbenzene, vic-m-xylenol, 2,6-dmp, 2,6-dimethyl-phenol, xylenol 235, 2-hydroxy-1,3-dimethylbenzene
CID PubChem 11335
Nom IUPAC 2,6-diméthylphénol
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dimethylphenol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 45.0°C to 48.0°C
Couleur Marron-jaune à incolore
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 203.0°C
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C6H3OH
Quantité 5 g
Beilstein 06, 485
Merck Index 15, 10279
Gravité spécifique 1.15
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Faible fusion de solide