Learn More
2,6-Diméthylphénol-d9 (Major), TRC
Code produit 30384411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30384411 25 mg
30383435 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30384411 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD46585725MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1021325-40-5
Formule moléculaire C8HD9O
Poids moléculaire (g/mol) 131.22
Synonyme 2,6-Xylenol-d9, 1-Hydroxy-2,6-dimethylbenzene-d9, 2,6-Dimethylphenol-d9, NSC 2123-d9
SMILES [2H]C1=C([2H])C(C([2H])([2H])[2H])=C(O)C(C([2H])([2H])[2H])=C1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylphenol-d9
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D
Poids de la formule 131.1297