Learn More
2,6-Diméthylphénol, TRC
Code produit 30137353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137353 100 g 100g
30136887 50 g 50g
18083220 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137353 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD465855100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 576-26-1
Formule moléculaire C8 H10 O
Poids moléculaire (g/mol) 122.16
Synonyme 2,6-Xylenol (8CI), 2,6-Dimethylphenol, 1-Hydroxy-2,6-dimethylbenzene, D 104339, NSC 2123
Nom IUPAC 2,6-diméthylphénol
SMILES Cc1cccc(C)c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylphenol
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Poids de la formule 122.0732