Learn More
2,6-isocyanate de diméthylphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dimethylphenyl isocyanate |
| Densité | 1.057 |
| Quantité | 25 g |
| Indice de réfraction | 1.5356 |
| Numéro UN | UN2206 |
| Beilstein | 742593 |
| Point d’ébullition | 71°C to 72°C (3 mmHg) |
| Poids de la formule | 147.18 |
| Pourcentage de pureté | 98% |