Learn More
Isocyanure de 2,6-diméthylphényle, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337967
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11337967 1 g 1g
11347967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 020748.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2769-71-3 | C9H9N | 131.18 g/mol
2,6-Dimethylphenyl isocyanate is used in the preparation of homoleptic metallaamidine complex, derivatized bets-cyclodextrins. It is used as chiral stationary phase in normal-phase liquid chromatography. It is also involved in the preparation of tris( 2,6-dimethylphenylimido)methylrhenium (VII) and 1-(2-isopropylphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)urea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2769-71-3
Formule moléculaire C9H9N
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00013479
Clé InChI DNJLFZHMJDSJFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethylphenyl isocyanide, 2,6-dimethylphenylisonitrile, 2,6-dimethylphenylisocyanide, 2,6-xyleneisonitrile, 2,6-xylyl isocyanide, benzene,2-isocyano-1,3-dimethyl, benzene, 2-isocyano-1,3-dimethyl-9ci, vic.-m-xylyl isocyanide, acmc-20ao80, 2,6-dimethyiphenyl isocyanide
CID PubChem 76009
Nom IUPAC 2-isocyano-1,3-diméthylbenzène
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1[N+]#[C-]
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylphenyl isocyanide
Point de fusion 73°C to 74°C
Quantité 1 g
Odeur Unpleasant
Forme physique Cristalline
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 131.18
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Dimethylphenyl isocyanide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Xylyl isocyanide