Learn More
2,6-diméthylphényl isothiocyanate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10291323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10291323 10 g 10g
10002514 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10291323 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01642EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 19241-16-8
Formule moléculaire C9H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 163.238
Clé InChI UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethylphenyl isothiocyanate, 2,6-xylyl isothiocyanate, 2,6-dimethylphenylisothiocyanate, benzene, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl-benzene, benzene,2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2,6-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20ao7z, 2,6-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,6-dimethylphenyl-1-isothiocyanate
CID PubChem 87976
Nom IUPAC 2-isothiocyanato-1,3-diméthylbenzène
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dimethylphenyl isothiocyanate
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 97%
Poids de la formule 163.24