Learn More
2,6-diméthylphényl isothiocyanate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444057 100 g 100g
11424057 5 g 5g
11434057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19480.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 19241-16-8 | C9H9NS | 163.238 g/mol
2,6-Dimethylphenyl isocyanate has been used in the preparation of derivatized β-cyclodextrins, used as chiral stationary phase in normal-phase liquid chromatography, tris( 2,6-dimethylphenylimido)methylrhenium (VII), 1-(2-isopropylphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)urea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate de 2,6-Diméthylphényle a été utilisé dans la préparation de dérivés de β-β-cyclodextrines utilisées comme phase stationnaire chirale dans la chromatographie liquide en phase normale, Tris(2,6-diméthylphénylimido)méthylrhénium (VII), 1-(2-isopropylphényl)-3-(2,6-diméthylphényl)urée.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19241-16-8
Formule moléculaire C9H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 163.238
Numéro MDL MFCD00038715
Clé InChI UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 87976
Nom IUPAC 2-isothiocyanato-1,3-diméthylbenzène
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate
Densité 1.085
Quantité 100 g
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.625
Numéro UN UN2922
Beilstein 637195
Synonyme 2,6-dimethylphenyl isothiocyanate, 2,6-xylyl isothiocyanate, 2,6-dimethylphenylisothiocyanate, benzene, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl-benzene, benzene,2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2,6-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20ao7z, 2,6-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,6-dimethylphenyl-1-isothiocyanate
Point d’ébullition 247°C
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 163.24
Pourcentage de pureté 98%