Learn More
Acide 2,6-diméthylphénylboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10179931 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10179931 1 g Flacon en verre 1g
10048701 5 g Flacon en verre 5g
10055713 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10179931 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 359270010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100379-00-8 | C8H11BO2 | 149.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100379-00-8
Formule moléculaire C8H11BO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.98
Numéro MDL MFCD01009693
Clé InChI ZXDTWWZIHJEZOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethylphenyl boronic acid, 2,6-dimethylbenzeneboronic acid, 2,6-dimethylphenyl boranediol, 2,6-dimethylboronic acid, m-xylene-2-boronic acid, 2,6-dimethyl-phenylboronic acid, boronic acid, 2,6-dimethylphenyl, 2-borono-m-xylene, pubchem16357, acmc-1c3za
CID PubChem 583322
Nom IUPAC Acide (2,6-diméthylphényl)boronique
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dimethylphenylboronic acid
Point de fusion 105°C
% min. CAS 97.5
Couleur Blanc
% max. CAS 100.0
Quantité 1 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 149.99
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dimethylphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.