Learn More
2,6-Dimethylphenylisocyanate, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dimethylphenylisocyanate |
| CAS | 28556-81-2 |
| Formule moléculaire | C9H9NO |
| Numéro MDL | MFCD00002012 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | CC1=C(N=C=O)C(C)=CC=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 147.17 |
| Pourcentage de pureté | 95% |