Learn More
Bromure de 2,6-diméthylphénylmagnésium, 0,5 M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15400816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15400816 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15400816 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54138.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylphenylmagnesium bromide
CAS 21450-64-6
Formule moléculaire C8H9BrMg
Numéro MDL MFCD00192083
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Synonyme 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide solution, biguvduzgajwqk-uhfffaoysa-m, 2,6-dimethylphenymagnesium bromide, bromo 2,6-dimethylphenyl magnesium, 2,6-dimethyl-phenylmagnesium bromide, 2,6-dimethylphenyl magnesium bromide, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, grignard reagent
Clé InChI BIGUVDUZGAJWQK-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1[Mg]Br
Nom IUPAC Magnésium ; 1,3-diméthylbenzène-2-ide ; bromure
Poids moléculaire (g/mol) 209.37
CID PubChem 4517616
Poids de la formule 209.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M dans 2-MeTHF