Learn More
2,6-diméthylthiophénole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11430853 1 g 1g
11440853 5 g 5g
11450853 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430853 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13286.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 118-72-9 | C8H9S | 137.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-72-9
Formule moléculaire C8H9S
Poids moléculaire (g/mol) 137.22
Numéro MDL MFCD00010021
Clé InChI QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2,6-dimethylthiophenol, 2,6-dimethyl thiophenol, benzenethiol, 2,6-dimethyl, 2,6-xylenethiol, 2,6-xylyl mercaptan, 2,6-dimethylphenylthiol, 2,6-dimethyl-benzenethiol, fema no. 3666, 2,6-dimethylbenzolthiol, 2,6-thioxylenol
CID PubChem 61045
Nom IUPAC 2,6-diméthylbenzènethiol
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1[S-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylthiophenol
Point d’ébullition 122°C (50 mmHg)
Point d’éclair 85°C (185°F)
Odeur Unpleasant
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1099405
Poids de la formule 138.23
Pourcentage de pureté 97%