Learn More
2,6-diméthylthiophénole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450853 25 g 25g
11430853 1 g 1g
11440853 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450853 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13286.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 118-72-9 | C8H9S | 137.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-72-9
Formule moléculaire C8H9S
Poids moléculaire (g/mol) 137.22
Numéro MDL MFCD00010021
Clé InChI QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2,6-dimethylthiophenol, 2,6-dimethyl thiophenol, benzenethiol, 2,6-dimethyl, 2,6-xylenethiol, 2,6-xylyl mercaptan, 2,6-dimethylphenylthiol, 2,6-dimethyl-benzenethiol, fema no. 3666, 2,6-dimethylbenzolthiol, 2,6-thioxylenol
CID PubChem 61045
Nom IUPAC 2,6-diméthylbenzènethiol
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1[S-]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethylthiophenol
Densité 1.038
Point d’ébullition 122°C (50 mmHg)
Point d’éclair 85°C (185°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.5749
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1099405
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 138.23
Pourcentage de pureté 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.