Learn More
2,6-dinitroaniline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13584990 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
13584990 50 g Flacon en verre 50g
13515000 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13584990 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170170500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 606-22-4 | C6H5N3O4 | 183.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 606-22-4
Formule moléculaire C6H5N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 183.12
Clé InChI QFUSCYRJMXLNRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,6-dinitro, 2,6-dinitrobenzenamine, aniline, 2,6-dinitro, unii-8w27g0qbd7, ccris 3108, pubchem22911, wln: wnr bz cnw, acmc-209ml1, 2,6-dinitroaniline, 2,6-dinitro-phenyl-amine
CID PubChem 69070
Nom IUPAC 2,6-dinitrophaniline
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dinitroaniline
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 137.0°C to 142.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (O2N)2C6H3NH2
Quantité 50 g
Beilstein 12,758
Merck Index 15,3297
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 0.4g/100mL ethanol 95%,soluble in ether and hot benzene,practically insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 183.12
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dinitroaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.