Learn More
2,6-Dinitrophaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11420063 5 g 5g
11430063 25 g 25g
11440063 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420063 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12120.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 606-22-4 | C6H5N3O4 | 183.123 g/mol
2,6-Dinitroaniline is used for organic synthesis intermediates, dyes intermediates, used in the preparation of 2,6-dinitroiodobenzene. It act as a precursor for various new 1,2,3-trisubstituted halobenzene derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,6-dinitroaniline est utilisé pour les produits intermédiaires de synthèse organique, les colorants intermédiaires, utilisés dans la préparation du 2,6-dinitroiodobenzène. Il sert de précurseur pour une variété de nouveaux dérivés d’halobenzène 1,2,3-trisubstitués.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des acides forts, des chlorures d’acide, des anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 606-22-4
Formule moléculaire C6H5N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 183.123
Numéro MDL MFCD00007148
Clé InChI QFUSCYRJMXLNRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,6-dinitro, 2,6-dinitrobenzenamine, aniline, 2,6-dinitro, unii-8w27g0qbd7, ccris 3108, pubchem22911, wln: wnr bz cnw, acmc-209ml1, 2,6-dinitroaniline, 2,6-dinitro-phenyl-amine
CID PubChem 69070
Nom IUPAC 2,6-dinitrophaniline
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dinitroaniline
Point de fusion ∼136°C (decomposition)
Quantité 5 g
Numéro UN UN1596
Beilstein 2214886
Merck Index 14,3271
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 183.12
Pourcentage de pureté 98%