Learn More
2,6-Dinitrobenzonitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393266 1 g 1g
11303276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393266 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12624.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 35213-00-4 | C7H3N3O4 | 193.118 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35213-00-4
Formule moléculaire C7H3N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 193.118
Numéro MDL MFCD00041246
Clé InChI ZYDGHQSJZAFMLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dinitrobenzonitrile, benzonitrile, 2,6-dinitro, 2,6-dinitro-benzonitrile, 2,6-dinitrobenzenecarbonitrile, 2,6-dinitrobenznitrile, pubchem21108, 2.6-dinitrobenzonitril, 2,6 dinitrobenzonitrile, 2,6-dini trobenzonitrile, acmc-1ad1y
CID PubChem 520718
Nom IUPAC 2,6-dinitrobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C#N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dinitrobenzonitrile
Point de fusion 146°C to 150°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2215516
Poids de la formule 193.12
Pourcentage de pureté ≥98%