Learn More
2,6-dinitrotoluène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11354324
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11354324 5 g 5g
11364324 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11354324 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L00856.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
CAS: 606-20-2 | C7H6N2O4 | 182.135 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 606-20-2
Formule moléculaire C7H6N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.135
Numéro MDL MFCD00007158
Clé InChI XTRDKALNCIHHNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dinitrotoluene, 2,6-dnt, benzene, 2-methyl-1,3-dinitro, 1-methyl-2,6-dinitrobenzene, 2,6-dinitromethylbenzene, toluene, 2,6-dinitro, rcra waste number u106, 2-methyl-1,3-dinitro-benzene, unii-gg7fav92mk, ccris 1006
CID PubChem 11813
ChEBI CHEBI:957
Nom IUPAC 2-méthyl-1,3-dinitrobenzène
SMILES CC1=C(C=CC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,6-Dinitrotoluene
Point de fusion 58°C to 65°C
Point d’ébullition 285°C
Point d’éclair 207°C (404°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3454
Beilstein 2052046
Poids de la formule 182.14
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Dinitrotoluene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dinitrotoluene