Learn More
2,6-dinitrotoluène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11364324 25 g 25g
11354324 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364324 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00856.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 606-20-2 | C7H6N2O4 | 182.135 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 606-20-2
Formule moléculaire C7H6N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.135
Numéro MDL MFCD00007158
Clé InChI XTRDKALNCIHHNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dinitrotoluene, 2,6-dnt, benzene, 2-methyl-1,3-dinitro, 1-methyl-2,6-dinitrobenzene, 2,6-dinitromethylbenzene, toluene, 2,6-dinitro, rcra waste number u106, 2-methyl-1,3-dinitro-benzene, unii-gg7fav92mk, ccris 1006
CID PubChem 11813
ChEBI CHEBI:957
Nom IUPAC 2-méthyl-1,3-dinitrobenzène
SMILES CC1=C(C=CC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dinitrotoluene
Point de fusion 58°C to 65°C
Point d’ébullition 285°C
Point d’éclair 207°C (404°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3454
Beilstein 2052046
Poids de la formule 182.14
Pourcentage de pureté 97%