Learn More
2,6-Diphenylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10264661 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10264661 5 g Flacon en verre 5g
10450871 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10264661 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 214740050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2432-11-3 | C18H14O | 246.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2432-11-3
Formule moléculaire C18H14O
Poids moléculaire (g/mol) 246.31
Numéro MDL MFCD00009716
Clé InChI ATGFTMUSEPZNJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1':3',1-terphenyl-2'-ol, m-terphenyl-2'-ol, 2,6-diphenyl phenol, 2'-hydroxy-m-terphenyl, unii-la93w35m96, 2,6-di-phenylphenol, 2,6,-diphenylphenol, 2,6-di phenyl phenol, acmc-1ccsf
CID PubChem 75512
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Diphenylphenol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 98°C to 103°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H4)2C6H3OH
Quantité 5 g
Beilstein 06, III, 3631
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone
Poids de la formule 246.31
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Diphenylphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.