Learn More
2,6-Diphenylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393976 5 g 5g
11303986 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393976 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17166.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 2432-11-3 | C5H2Br2O3 | 269.88 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2432-11-3
Numéro MDL MFCD00009716
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Diphenylphenol
Point de fusion 101°C to 103°C
Formule moléculaire C18H14O
Quantité 5 g
Beilstein 2051224
Synonyme 1,1':3',1-terphenyl-2'-ol, m-terphenyl-2'-ol, 2,6-diphenyl phenol, 2'-hydroxy-m-terphenyl, unii-la93w35m96, 3-phenyl-1,1'-biphenyl-2-ol, 2,6-di-phenylphenol, 2,6,-diphenylphenol, 2,6-di phenyl phenol
Clé InChI ATGFTMUSEPZNJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=CC=C2)C3=CC=CC=C3)O
Nom IUPAC 2,6-diphénylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 246.31
CID PubChem 75512
Poids de la formule 246.31
Pourcentage de pureté 98%