Learn More
2,6-Diphénylphénol, TRC
Code produit 30378979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30378979 1 g 1g
30377629 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30378979 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4922301G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2432-11-3
Formule moléculaire C18H14O
Poids moléculaire (g/mol) 246.3
Synonyme [1,1':3',1''-Terphenyl]-2'-ol, [m-Terphenyl]-2'-ol, 2'-Hydroxy-m-terphenyl
SMILES Oc1c(cccc1c2ccccc2)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Diphenylphenol
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C18H14O/c19-18-16(14-8-3-1-4-9-14)12-7-13-17(18)15-10-5-2-6-11-15/h1-13,19H
Poids de la formule 246.1045