Learn More
2,6-Diphénylpyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410638
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410638 5 g 5g
11420638 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410638 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25179.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3558-69-8 | C17H13N | 231.298 g/mol
2,6-Diphenylpyridine is used as a tridentate [C?N?C] dianionic ligand in organogold(III) chemistry, an intermediate. It readily adds an electron from alkali metals in THF to give a radical anion which is a powerful reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,6-diphénylpyridine est utilisée comme ligand dianionique tridentelé [C∧N∧C] dans la chimie Organo Gold(III), comme intermédiaire. Il ajoute facilement un électron issu de métaux alcalins au THF pour donner un anion radicalaire qui est un agent réducteur puissant.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3558-69-8
Formule moléculaire C17H13N
Poids moléculaire (g/mol) 231.298
Numéro MDL MFCD00006284
Clé InChI PJUOHDQXFNPPRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 2,6-diphenyl, unii-zi75v15y1t, 2,6-diphenyl-pyridine, 2,6-diphenyl pyridine, maybridge3_000511, acmc-1cq41, pjuohdqxfnpprf-uhfffaoysa
CID PubChem 72920
Nom IUPAC 2,6-diphénylpyridine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Diphenylpyridine
Point de fusion 74°C to 81°C
Point d’ébullition 210°C (3 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 7516
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 231.3
Pourcentage de pureté 97%